78069
2,5-Dihydroxybenzoic acid
analytical standard
Sinónimos:
2,5-DHBA, DHB, Gentisic acid, Hydroquinonecarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
204-208 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clave InChI
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?