Merck
75688
Sigma-Aldrich
Oxalic acid
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sinónimos:
Ethanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
90.03
Beilstein:
385686
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
anhydrous
puriss. p.a.
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.4 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (RT)
Formulario
crystals
impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
≤1% water
residuo de ign.
≤0.01% (as SO4)
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤350 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤35 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Descripción general
Oxalic acid is a dicarboxylic acid. It reacts with aqueous iron(II) salt solutions to afford iron(III) oxalate.
Aplicación
Oxalic acid may be used in the preparation of the following:
  • ammonium oxalate
  • calcium oxalate
  • chlorine dioxide (ClO2)
  • potassium hydrogenoxalate
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 66-66 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 555-555 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 164-164 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 889-889 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 215-215 (1994)