75113
4-Aminophenyl phosphate monosodium salt hydrate
for electrochemical analysis, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
p-Aminophenyl phosphate monosodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NNaO4P · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
211.09 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
Productos recomendados
grado
for electrochemical analysis
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder
impurezas
≤30% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1=CC=C(OP(O)(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C6H8NO4P.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
XWJZNVNMMLRLJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
4-Aminophenyl phosphate monosodium salt hydrate may be used as a reagent for the sensitive detection and estimation of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) in undiluted serum developed via the process of electrochemical enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Electrochemical immunosensor for tumor necrosis factor-alpha detection in undiluted serum.
Arya SK and Estrela P
Methods, 116, 125-131 (2017)
Md Rajibul Akanda et al.
Analytical chemistry, 84(2), 1049-1055 (2012-01-03)
This paper reports chemical-chemical (CC) and electrochemical-chemical-chemical (ECC) redox cycling, for use in ultrasensitive biosensor applications. A triple chemical amplification approach using an enzymatic reaction, CC redox cycling, and ECC redox cycling is applied toward electrochemical immunosensors of cardiac troponin