75012
3-Propylidenephthalide
mixture of isomers, analytical standard
Sinónimos:
3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (sum of isomers, GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.579-1.590
n20/D 1.586 (lit.)
bp
170 °C/12 mmHg (lit.)
mp
5 °C (lit.)
densidad
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
Clave InChI
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)