74156
Nonacosane
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
286 °C/15 mmHg (lit.)
mp
63-66 °C (lit.)
63-66 °C
aplicaciones
petroleum
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C29H60/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
Clave InChI
IGGUPRCHHJZPBS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?