Merck
73885
Supelco
D-2-Phosphoglyceric acid lithium salt
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Hydroxy-2-(phosphonooxy)propanoic acid lithium salt, Lithium D-2-phosphoglycerate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7O7P · xLi+
Número de CAS:
Peso molecular:
186.06 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPCE)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥97%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
≥65.0% (enzymatic)
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)(OC(CO)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
Clave InChI
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)