73081
Tetrachlorobisphenol A
analytical standard
Sinónimos:
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dichlorophenol), 2,2′,6,6′-Tetrachloro-4,4′-isopropylidenediphenol
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
134-136 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC(C)(c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2
InChI
1S/C15H12Cl4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
InChI key
KYPYTERUKNKOLP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Recommended products
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?