70917
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 6 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
Formulario
aqueous suspension
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
2.5% (solids)
tamaño de partícula
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluorescencia
λex 490 nm; λem 525 nm
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..