70480
α-Naphtholbenzein
indicator (pH 8.2-10.0)
Sinónimos:
4,4′-(α-Hydroxybenzylidene)di-1-naphthol, p-naphtholbenzein
About This Item
Productos recomendados
grado
indicator (pH 8.2-10.0)
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
230-235 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
Clave InChI
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?