Merck
68067
Millipore
Candida Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Candida spp.
Descripción general
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Candida species from mixed cultures.
Aplicación
for selective isolation of Candida species from mixed cultures
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Gentamicin 50 mg
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)