67649
Methylmalonic acid
analytical standard
Sinónimos:
2-Methylpropanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
128-130 °C (lit.)
131-134 °C
cadena SMILES
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)