67253
Sodium formate
analytical standard
Sinónimos:
E237, Formic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
99.0-101.0% (wt., NT)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pH
7.0-8.5
mp
259-262 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 10%, clear, colorless
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 330 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Clave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?