66807
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine dihydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-benzodioxole dihydrochloride, MDB
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
solid
fluorescencia
λex 367 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with pyruvate)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1cc2OCOc2cc1N
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
Clave InChI
YXEJRYIEFFUUID-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?