Merck
65363
Supelco
(R)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Sinónimos:
(R)-(−)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
252.62
Beilstein:
3591563
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
for chiral derivatization
Nivel de calidad
Línea del producto
ChiraSelect
Ensayo
≥99.0% (AT)
≥99.0%
actividad óptica
[α]20/D −137±2°, c = 6.4% in carbon tetrachloride
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.469
n20/D 1.47 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
densidad
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Descripción general
(R)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride (Mosher′s acid chloride) is generally used as a chiral derivatizing agent. It is easily available in enantiomerically pure form. It can form diastereomers with both alcohols and amines.
Aplicación
It was used for derivatizing D-arabinitol and L-arabinitol samples for high performance thin layer chromatography (HPTLC) analysis for studying resolution of the diastereoisomer.
Ready-to-use reagent for the determination of the enantiomeric purity of alcohols and amines after derivatization; doi:10.1038/nprot.2007.354
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Please note that R(-)-MTPA-Cl is derived from S(-)-MTPA
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michael North
Principles and Applications of Stereochemistry, 112-112 (1998)
Characterization of GDP-alpha-D-arabinopyranose, the precursor of D-Arap in Leishmania major lipophosphoglycan.
Schneider, Pascal, Malcolm J. McConville, and M. A. Ferguson.
The Journal of Biological Chemistry, 269.28, 18332-18337 (1994)
Michael North
Principles and Applications of Stereochemistry, 112-112 (1998)
S. Yamaguchi et al.
Asymmetric Synthesis, 1 (1983)
J.A. Dale et al.
Journal of the American Chemical Society, 95, 512-512 (1973)