63184
5-Maleimido-eosin
for fluorescence, ≥93% (HPLC)
Sinónimos:
EMA, Eosin-5-maleimide
About This Item
Productos recomendados
grade
for fluorescence
Quality Level
assay
≥93% (HPLC)
fluorescence
λex 524 nm; λem 545 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1Br
InChI
1S/C24H9Br4NO7/c25-13-6-11-21(17(27)19(13)32)35-22-12(7-14(26)20(33)18(22)28)24(11)10-2-1-8(5-9(10)23(34)36-24)29-15(30)3-4-16(29)31/h1-7,32-33H
InChI key
YRCLWXRIEYQTAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?