Documentos clave
57513
Supelco
OQ/PV and Installation Kit for API MS
suitable for mass spectrometry (MS)
Sinónimos:
API MS Qualification Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Nivel de calidad
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)