Merck
55777
Supelco
Potassium disulfite
analytical standard
Sinónimos:
E224, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Fórmula lineal:
K2S2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
222.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (RT)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidad
H2O: 200 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Potassium disulfite (Potassium metabisulfite, PMB) is an inorganic salt with antimicrobial properties. It is a sulfiting agent that prevents browning of foods.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Sven Hildebrand et al.
Scientific reports, 9(1), 10880-10880 (2019-07-28)
Optical clearing techniques and light sheet microscopy have transformed fluorescent imaging of rodent brains, and have provided a crucial alternative to traditional confocal or bright field techniques for thin sections. However, clearing and labeling human brain tissue through all cortical