52445
Anthrone
analytical standard
Sinónimos:
9(10H)-Anthracenone
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-749190-100MG
EUR 204,90
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-749190-100MG
EUR 204,90
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
154-157 °C (lit.)
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?