Merck
52413
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxystearoyl]-L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H49NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
443.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
grado
analytical standard
Ensayo
≥94.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -19±2°, c = 0.1 in methanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)