52371
Hexadecyltrimethylammonium bisulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Productos recomendados
descripción
cationic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
solid
calidad
LiChropur™
técnicas
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
idoneidad
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)