51161
Pseudomonas ID Membrane
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Sinónimos:
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Productos recomendados
membrane size
70 mm
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicaciones
clinical testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Pseudomonas spp.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)