50875
GSP Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Pseudomonas Aeromonas Selective Agar acc. to Kielwein
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 12 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
phenol red, 0.36 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2 g/L
sodium L-glutamate, 10 g/L
starch (soluble), 20 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicaciones
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
Aeromonas spp.
selective and differential for Pseudomonas spp.
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.