49376-U
ProClin™ 150
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 50 mL
Sinónimos:
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Productos recomendados
descripción
biocide for IVD use
Formulario
liquid
caducidad
2 yr
contiene
23 to 25% Mg salts
composición
CMIT/MIT, 1.5%
envase
pkg of 50 mL
Parámetros
operating temperature at <45 °C
Matriz
Water
Intervalo de pH operativo
2.5-8.5
intervalo de pH
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-21 °C
solubilidad
water: soluble
densidad
1.20 g/cm3
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.