492167
D-Glucose-12C6
99.5 atom % 12C
Sinónimos:
Dextrose-12C6
About This Item
Productos recomendados
description
13C-depleted
Quality Level
isotopic purity
99.5 atom % 12C
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
O[12CH2][12C@H]1O[12CH](O)[12C@H](O)[12C@@H](O)[12C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+0,2+0,3+0,4+0,5+0,6+0
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DXVIFZLFSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)