44239
Bromuro de dodeciltrimetilamonio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥98.5% (AT)
Sinónimos:
Bromuro de lauriltrimetilamonio
About This Item
Productos recomendados
descripción
cationic
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (AT)
Formulario
liquid
calidad
LiChropur™
mol peso
308.34 g/mol
técnicas
ion pair chromatography: suitable
mp
246 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 240 nm Amax: ≤0.2
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
idoneidad
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)