44108
(E)-3-Methylglutaconic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(2E)-3-Methyl-2-pentenedioic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
mp
137-143 °C
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C\C(=C\C(=O)O)\C
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
Clave InChI
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)