Merck
439126
Sigma-Aldrich
Acetona
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.02
Ensayo:
≥99.9%
técnicas:
HPLC: suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
presión de vapor:
184 mmHg ( 20 °C)
densidad de vapor
2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
lim. expl.
13.2 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.5% (water)
residuo de evap.
<0.0002%
color
clear colorless
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
idoneidad
suitable (pesticide analysis)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acetone is a ketone. Mixtures of TiO2 (P25) with rare earth oxides (La2O3 or Y2O3) calcined at 700°C or 650°C has been reported to efficiently photocatalyze the oxidation of acetone. Its aldol condensation in vapor-phase has been investigated over MgO promoted with alkali (Li, Na, K and Cs) or alkaline earth (Ca, Sr and Ba) metal ions. It undergoes Aldol condensation in the presence of Mg-Al layered double hydroxides (LDH) as catalysts and Cl- and/or CO32- as compensating anions to afford diacetone alcohol and mesityl oxide. Enantioselective Aldol condensation of acetone with various isatins in the presence of dipeptides (catalyst) has been described.
Aplicación
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Acetone was used in the affinity purification of modified proteins using streptavidin beads for the mass spectrometric (MS) identification of poly(ADP-ribose) polymerases (PARP) substrate proteins.
It may be used in the following studies:
  • NMR spectroscopic evaluation of glucose metabolism in biological samples (blood).
  • Preparation of 13wt% amorphous poly (lactic acid) (PLA) solution, which was required for the preparation of electrospun PLA membranes.
  • As a precursor for the synthesis of methyl isobutyl ketone (MIBK) in the presence of sulfonated graphene oxide-Pd/cordierite catalyst.
  • Synthesis of (4-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane), a solketal from glycerol using supercritical fluids (SCF) technology.
It may be used in the synthesis of the following acetone hydrazones:
  • 1-isopropylidene-2-methylhydrazine
  • 1-isopropylidene-2-hydroxyethylhydrazine
  • 1-isopropylidene-2-formylhydrazine
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4
Development of eco-efficient micro-porous membranes via electrospinning and annealing of poly (lactic acid).
Li L, et al.
Journal of Membrane Science, 436, 57-67 (2013)
Sulfonated graphene oxide supported Pd bifunctional catalyst for one-pot synthesis of methyl isobutyl ketone from acetone with high conversion and selectivity.
Liu M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 408, 85-90 (2015)
Saskia Kley et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 296(4), R936-R943 (2009-02-06)
Obesity is a risk factor for type 2 diabetes in cats. The risk of developing diabetes is severalfold greater for male cats than for females, even after having been neutered early in life. The purpose of this study was to
Ketalization of glycerol to solketal in supercritical acetone.
Royon D, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 58(1), 88-92 (2011)
Synthesis and characterization of acetone hydrazones.
Miro SC and Delalu H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 638(1), 57-63 (2012)