428698
Ambersep (formerly Dowex) Retardion 11A8 Ion Exchange Resin
50-100 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
AmberSep® (anteriormente Dowex) Retardion 11A8, 50-100 mesh
descripción
amphoteric form
Nivel de calidad
Formulario
beads
Parámetros
70 °C max. temp.
humedad
43-48%
técnicas
LPLC: suitable
color
deep yellow, tan
Matriz
amphoteric styrene-divinylbenzene (gel)
tamaño de partícula
50-100 mesh
pH operativo
0-14
capacidad
0.7 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
mixed mode
Descripción general
Aplicación
Forma física
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?