402915
Phthalic acid
ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.05% insolubles
≤0.5% water
residuo de ign.
≤0.02%
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?