Merck
36625
Supelco
2,3,6-Trichloroanisole
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5Cl3O
Número de CAS:
Peso molecular:
211.47
Beilstein:
2364014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COc1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
OTFNCXLUCRUNCH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Lingfei Ma et al.
Chemosphere, 211, 1166-1175 (2018-09-19)
Geosmin (GSM) and 2-methylisoborneol (2-MIB) are two common odor compounds in drinking water. In this paper, the performance of UV/chlorine was compared with that of chlorine and UV to degrade GSM (100 ng L-1) and 2-MIB (100 ng L-1) in water. UV/chlorine was further