Documentos clave
34761BC
Millipore
Assurance® GDS Salmonella Positive Control
For use with Assurance® GDS Salmonella Tq
Sinónimos:
Positive Control for PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41116135
NACRES:
NA.85
Nombre del producto
GDS Positive Control for Salmonella, BioControl, For use with GDS Salmonella
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
envase
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
fabricante / nombre comercial
BioControl Systems 34761-250
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
técnicas
PCR: suitable
aplicaciones
food and beverages
pathogen testing
compatibilidad
for use with BioControl GDS
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Salmonella spp.
Descripción general
GDS Positive Control for Salmonella is used with the GDS Salmonella Tq assay, which is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Salmonella in food and environmental samples.
Aplicación
GDS Positive Control for Salmonella is used for confirmation of Salmonella spp. detection in Assurance® GDS assays.
Componentes
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Método de análisis
PCR
Información legal
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)