Merck
34514
Supelco
Malathion-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
S-[1,2-Bis(ethoxy-d5-carbonyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D10H9O6PS2
Número de CAS:
Peso molecular:
340.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P](=S)(SC(CC(=O)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C(=O)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(OC)OC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
Clave InChI
JXSJBGJIGXNWCI-JKSUIMTKSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1