34008
2-NP-AOZ-d4
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d4
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+/i5D2,6D2
InChI key
OHYXOGZWSSNLON-XMKBWRBRSA-N
Application
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?