32677
Difenacoum
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3-(3-Biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(3-Biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-yl)-4-hydroxychromen-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)-c5ccccc5)C(=O)Oc6ccccc16
InChI
1S/C31H24O3/c32-30-26-12-6-7-13-28(26)34-31(33)29(30)27-19-24(18-23-10-4-5-11-25(23)27)22-16-14-21(15-17-22)20-8-2-1-3-9-20/h1-17,24,27,32H,18-19H2
Clave InChI
FVQITOLOYMWVFU-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)