32581
Bixafen
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-(3′,4′-Dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Cn1cc(C(=O)Nc2ccc(F)cc2-c3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(n1)C(F)F
InChI
1S/C18H12Cl2F3N3O/c1-26-8-12(16(25-26)17(22)23)18(27)24-15-5-3-10(21)7-11(15)9-2-4-13(19)14(20)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27)
Clave InChI
LDLMOOXUCMHBMZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)