32434
Tetraethyl pyrophosphate
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Tetraethyl pyrophosphate, Tetraethyl diphosphate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=O)(OCC)OP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O7P2/c1-5-11-16(9,12-6-2)15-17(10,13-7-3)14-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clave InChI
IDCBOTIENDVCBQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?