32174
Buquinolate
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-6,7-diisobutoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-hydroxy-6,7-diisobutoxyquinoline-3-carboxylate, NSC 201116
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
n1c2c(c(c(c1)C(=O)OCC)O)cc(c(c2)OCC(C)C)OCC(C)C
InChI
1S/C20H27NO5/c1-6-24-20(23)15-9-21-16-8-18(26-11-13(4)5)17(25-10-12(2)3)7-14(16)19(15)22/h7-9,12-13H,6,10-11H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI key
LVVXOXRUTDAKFE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?