32068
Cyflumetofen
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COCCOC(=O)C(C#N)(C(=O)c1ccccc1C(F)(F)F)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H24F3NO4/c1-22(2,3)16-9-11-17(12-10-16)23(15-28,21(30)32-14-13-31-4)20(29)18-7-5-6-8-19(18)24(25,26)27/h5-12H,13-14H2,1-4H3
InChI key
AWSZRJQNBMEZOI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1A
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?