Merck
306509
Sigma-Aldrich
Reactive Orange 16
Dye content ≥70 %
Sinónimos:
Remazol Brilliant Orange 3R
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17N3Na2O11S3
Número de CAS:
Peso molecular:
617.54
Número de índice de color:
17757
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>70% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Dye content, ≥70%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
388 nm
494 nm (2nd)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(O)c2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O11S3.2Na/c1-12(24)21-15-3-2-13-10-18(36(28,29)30)19(20(25)17(13)11-15)23-22-14-4-6-16(7-5-14)35(26,27)9-8-34-37(31,32)33;;/h2-7,10-11,25H,8-9H2,1H3,(H,21,24)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b23-22+;;
Clave InChI
DHHGSXPASZBLGC-VPMNAVQSSA-L
Descripción general
Reactive Orange 16 is an anionic dye. It belongs to the class of azo dyes. It can be biodegraded by the yeast Consortium Spp.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hatice Atacag Erkurt
Biodegradation of Azo Dyes (2010)