289566
Iodomethane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
Sinónimos:
Methyl iodide
About This Item
7.89 psi ( 20 °C)
Productos recomendados
densidad de vapor
4.89 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99.5%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
solubilidad
water: soluble 14 g/L at 20 °C
densidad
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- N,N-dodecyl,methyl-polyethylenimine (PEI), a microbicidal polymer with potential application in microbicidal coatings.
- Methylated-pyridine derivatives that can be used as RNA-specific fluorescent probes for live cell imaging.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?