28622-U
Jeringa Hamilton® 1001LTN
1001LTN, volume 1 mL, needle size 26 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
About This Item
Productos recomendados
material
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
needle size
26 ga (cone tip, side port)
description
gastight
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203141
needle L
56 mm (2.2 in.)
volume
1 mL
compatibility
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Categorías relacionadas
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)