277258
2-Methylbutane
anhydrous, ≥99%
Sinónimos:
Isopentane
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
11.17 psi ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
788 °F
expl. lim.
8.3 %
impurities
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-59.8 °F - closed cup
flash_point_c
-51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?