Merck
27089
Supelco
Chromoionophore IV
Selectophore
Sinónimos:
5-Octadecanoyloxy-2-(4-nitrophenylazo)phenol, ETH 2412
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H43N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
525.68
Beilstein:
8244430
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
mp
121-125 °C
cadena SMILES
OC1=CC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=CC=C1/N=N/C2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H43N3O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(35)38-27-22-23-28(29(34)24-27)32-31-25-18-20-26(21-19-25)33(36)37/h18-24,34H,2-17H2,1H3/b32-31+
Clave InChI
OHHICQPUQDFJLP-QNEJGDQOSA-N
Descripción general
Chromoionophore IV (5-Octadecanoyloxy-2-(4-nitrophenylazo)phenol, ETH 2412) is a lipophilic pH indicator and is generally used during the fabrication of optical sensors.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
ETH 2412 may be used for the optode membrane preparation, for determination of perchlorate spectrophotometrically.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Assay of lipophilic anions, e.g. nitrate, with solvent polymeric optode membrane based on ETH 2412
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Polymeric membrane pH electrodes based on electrically charged ionophores.
Yanming M
Analytical Chemistry, 70 (24), 5252-5258 (1998)
Optical ion sensing with immobilized thin films of photocrosslinked decyl methacrylate.
Ambrose TM and Meyerhoff ME.
Analytica Chimica Acta, 378 (1), 119-126 (1999)
Flow-through bulk optode for the spectrophotometric determination of perchlorate.
Soledad G
Microchimica Acta, 143 (1), 59-63 (2003)
P.C. Hauser et al.
Analytical Chemistry, 62, 1919-1919 (1990)