Documentos clave
26294
Jeringa Hamilton®, 1000 gama GASTIGHT®, cierre Luer de PTFE
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
glass body
tamaño de la aguja
(not included)
Características
This syringe allows you to easily remove the syringe plunger and load water samples into the syringe barrel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81570
volumen
5 mL
Descripción general
Jeringas de Purga y Trampa
Esta versión de jeringa SampleLock de purga y trampa está diseñada para análisis de agua potable acorde con técnicas de concentración de purga y trampa US EPA (métodos EPA 502.1, 502.2, 503.1, 524.1, y 524.2).
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)