Documentos clave
26222-U
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
750SNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiales
stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
22 ga (blunt tip)
Características
needle type SN (special needle)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80865
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
0.5 mL
compatibilidad
for use with HPLC valves
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)