25506
Potassium L-tartrate monobasic
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC, 99.5-100.5% (related to dried substance)
Sinónimos:
Potassium bitartrate, L-(+)-Tartaric acid monopotassium salt, Potassium hydrogen L-tartrate
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Nivel de calidad
Ensayo
99.5-100.5% (related to dried substance)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +8.0 to +9.2°
calidad
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC
impurezas
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.05% oxalic acid
pérdida
≤0.2% loss on drying, 105 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤1 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
Clave InChI
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?