Merck
221198
Sigma-Aldrich
Formamida
ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
Amida fórmica, Amidas C1
About This Item
Fórmula lineal:
HCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
45.04
Beilstein:
505995
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
grado:
ACS reagent
Ensayo:
≥99.5%
técnicas:
PCR: suitable
bp:
210 °C (lit.)
presión de vapor:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.55 (vs air)
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
932 °F
técnicas
PCR: suitable
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
temperatura de transición
freezing point 2.0-3.0 °C
densidad
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
La formamida desestabiliza los dúplex de ácidos nucleicos y puede utilizarse, normalmente, a una concentración del 50 % en protocolos de hibridación que requieran temperaturas de hibridación mas bajas.
The addition of formamide may enhance the specificity and efficiency of amplification of PCR (polymerase chain reaction).[1] It may be used as an ammonia equivalent for the palladium-catalyzed aminocarbonylation of 1-bromo-3-trifluoromethylbenzene to form 3-(trifluoromethyl)benzamide.[2]
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Formamide can dramatically improve the specificity of PCR.
Sarkar G, et al.
Nucleic Acids Research, 18(24), 7465-7465 (1990)
Weinreb SM.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 21, 126-126 (2014)
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)