Merck
217387
Supelco
AmberChrom 1X2 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Dowex 1X2 chloride form, 100-200 mesh
Formulario
(Powder, Beads or Crystals)
Nivel de calidad
reticulante
2 % cross-linked
Parámetros
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
humedad
70-80%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
trimethylbenzylammonium functional group
tamaño de partícula
100-200 mesh
pH operativo
0-14
capacidad
0.7 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
cadena SMILES
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Clave InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
AmberChrom 1X2 is an anion exchange resin.
Aplicación
Alimento & elaboración de fármacos; cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
AmberChrom 1X2 chloride form was used to separate cadmium from seawater matrix using column chromatography. It was also used in column for gas chromatography-mass spectrometric analysis.
Características y beneficios
aniónica fuertemente básica.
Otras notas
Esta resina de intercambio iónico no ha sido previamente procesada ni lavada. Sugerimos su tratamiento y lavado previo.
Información legal
AmberChrom is a trademark or registered trademark of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Association of selected viniviticultural factors with sensory and chemical characteristics of New Zealand Sauvignon blanc wines.
Parr, Wendy V., et al.
Food Research International, 53, 464-475 (2013)
Determination of cadmium in mari waters: on-line preconcentration and flow-through fluorescence detection.
Charles, S., et al.
Analytica Chimica Acta, 440, 37-43 (2001)
Energy transfer-room temperature phosphorescence for the optosensing of transition metal ions.
Di'az-Garci'a, Juan, et al.
Analytica Chimica Acta, 486, 1-10 (2003)