20909
Cadmium ionophore I
Selectophore™
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-3,6-dioxaoctanedi(thioamide), ETH 1062
About This Item
Productos recomendados
grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore™
form
powder
mp
34-36 °C
SMILES string
CCCCN(CCCC)C(=S)COCCOCC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C22H44N2O2S2/c1-5-9-13-23(14-10-6-2)21(27)19-25-17-18-26-20-22(28)24(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-20H2,1-4H3
Inchi Key
NKWPVGBRWCCVGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)