Documentos clave
20797
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
801RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
26s ga (bevel tip)
Características
removable needle RN
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 84853
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
10 μL
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)